Learn More
Nitrato de 1-[(2RS)-2-benciloxi-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol, Mikromol™
Descripción
Nitrato de 1-[(2RS)-2-benciloxi-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2RS)-2-Benzyloxy-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate |
| CAS | 203264-09-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[(2RS)-2-Benzyloxy-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H16 Cl2 N2 O . H N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[(2RS)-2-Benzyloxy-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. H (EP) as Nitrate, Miconazole Impurity H as Nitrate, Miconazole Nitrate Impurity H as Nitrate, Miconazole Impurity H as Nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16Cl2N2O.HNO3/c19-15-6-7-16(17(20)10-15)18(11-22-9-8-21-13-22)23-12-14-4-2-1-3-5-14;2-1(3)4/h1-10,13,18H,11-12H2;(H,2,3,4) |
| SMILES | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccccc3)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-fenilmetoxietil]imidazol;ácido nítrico |
| Mostrar más |