Learn More
Nitrato de 1-[(2RS)-2-[(2-clorobencil)oxi]-2-(2,4-dicloro-fenil)etil]-1H-imidazol, Mikromol™
Código de producto. 30049274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049274 25 mg 25 miligramos
30051159 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049274 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0281.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrato de 1-[(2RS)-2-[(2-clorobencil)oxi]-2-(2,4-dicloro-fenil)etil]-1H-imidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
CAS 24169-00-4
Nombres de analitos o componentes 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H15 Cl3 N2 O . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Miconazole Nitrate Imp. I (EP), Miconazole USP Related Compound I, Miconazole USP RC I, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. I (EP) as Nitrate, Miconazole Related Compound I as Nitrate, Miconazole Impurity I as Nitrate, Miconazole Nitrate Impurity I as Nitrate, Miconazole Impurity I as Nitrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl3N2O.HNO3/c19-14-5-6-15(17(21)9-14)18(10-23-8-7-22-12-23)24-11-13-3-1-2-4-16(13)20;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccccc3Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-[(2-clorofenil)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol;ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 444.7
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.0206 g/mol