Learn More
Clorhidrato de 1-[(2RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-[(tiofen-3-il)metoxi]etil]-1H-imidazol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 1-[(2RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-[(tiofen-3-il)metoxi]etil]-1H-imidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tioconazole Related Compound A |
| CAS | 61709-33-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Tioconazole Related Compound A |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H14 Cl2 N2 O S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(3-thienylmethoxy)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(3-thienylmethoxy)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Tioconazole Imp. A (EP), Tioconazole USP Related Compound A, Tioconazole USP RC A, Tioconazole Related Compound A as Hydrochloride, Tioconazole Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14Cl2N2OS.ClH/c17-13-1-2-14(15(18)7-13)16(8-20-5-4-19-11-20)21-9-12-3-6-22-10-12;/h1-7,10-11,16H,8-9H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-(tiofen-3-ilmetoxi)etil]imidazol;clorhidrato |
| Mostrar más |