Learn More
Nitrato de 1-[(2RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-[[4-(bencenosulfonil)bencil]oxi]etil]-1H-imidazol (nitrato de sulfona de fenticonazol), Mikromol™
Descripción
Nitrato de 1-[(2RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-[[4-(bencenosulfonil)bencil]oxi]etil]-1H-imidazol (nitrato de sulfona de fenticonazol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenticonazole Sulfone Nitrate |
| CAS | 80676-29-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenticonazole Sulfone Nitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H20 Cl2 N2 O3 S . H N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Fenticonazole Sulfone Nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(benzenesulfonyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Fenticonazole impurity C, Fenticonazole Nitrate Impurity C as Nitrate, Fenticonazole Impurity C as Nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20Cl2N2O3S.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)31-16-18-6-9-21(10-7-18)32(29,30)20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4) |
| SMILES | ON(=O)=O.Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccccc4)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[[4-(bencenosulfonil)fenil]metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol;nitrato |
| Mostrar más |