Learn More
Nitrato de 1-[(2RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-[[4-(bencenosulfonil)bencil]oxi]etil]-1H-imidazol (nitrato de sulfona de fenticonazol), Mikromol™
Código de producto. 17903026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903026 25 mg 25 miligramos
17942706 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17903026 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1216.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrato de 1-[(2RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-[[4-(bencenosulfonil)bencil]oxi]etil]-1H-imidazol (nitrato de sulfona de fenticonazol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenticonazole Sulfone Nitrate
CAS 80676-29-5
Nombres de analitos o componentes Fenticonazole Sulfone Nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H20 Cl2 N2 O3 S . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Fenticonazole Sulfone Nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(benzenesulfonyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Fenticonazole impurity C, Fenticonazole Nitrate Impurity C as Nitrate, Fenticonazole Impurity C as Nitrate
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20Cl2N2O3S.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)31-16-18-6-9-21(10-7-18)32(29,30)20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
SMILES ON(=O)=O.Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccccc4)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-[[4-(bencenosulfonil)fenil]metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol;nitrato
Peso molecular (g/mol) 550.41
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.0528 g/mol