Learn More
Clorhidrato de 1-[(2RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,5-diclorotiofen-3-il)metoxi]etil]-1H-imidazol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 1-[(2RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,5-diclorotiofen-3-il)metoxi]etil]-1H-imidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichlorothiophen-3-yl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride |
| CAS | 61675-62-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichlorothiophen-3-yl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H12 Cl4 N2 O S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichloro-3-thienyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichloro-3-thienyl)methoxy]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Tioconazole Related Compound B, Tioconazole Related Compound B as Hydrochloride, Tioconazole Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12Cl4N2OS.ClH/c17-11-1-2-12(13(18)6-11)14(7-22-4-3-21-9-22)23-8-10-5-15(19)24-16(10)20;/h1-6,9,14H,7-8H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3cc(Cl)sc3Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,5-diclorotiofen-3-il)metoxi]etil]imidazol;clorhidrato |
| Mostrar más |