Learn More
1-[(2R,5S)-2-(Hidroximetil)-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidina-2,4(1H,3H)-diona, Mikromol™
Description
1-[(2R,5S)-2-(Hidroximetil)-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidina-2,4(1H,3H)-diona
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| CAS | 145986-07-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione deriv., 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Lamivudine Imp. J (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O4S/c11-3-7-14-6(4-15-7)10-2-1-5(12)9-8(10)13/h1-2,6-7,11H,3-4H2,(H,9,12,13)/t6-,7+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=CC(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidina-2,4-diona |
| Show More |