Learn More
1-((2R)-2-Amino-2-ciclohexilacetil)-N-(4'-cianobencil)-2-L-azetidinacarboxamida-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-((2R)-2-Amino-2-cyclohexylacetyl)-N-(4'-cyanobenzyl)-2-L-azetidinecarboxamide-d11 |
| CAS | 1356930-51-2 |
| Fórmula molecular | C20 H15 D11 N4 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2S)-1-((2R)-2-Amino-2-cyclohexylacetyl)-N-[[4-cyanophenyl]methyl]-2-azetidinecarboxamide-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N4O2/c21-12-14-6-8-15(9-7-14)13-23-19(25)17-10-11-24(17)20(26)18(22)16-4-2-1-3-5-16/h6-9,16-18H,1-5,10-11,13,22H2,(H,23,25)/t17-,18+/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,16D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([C@@H](N)C(=O)N2CC[C@H]2C(=O)NCc3ccc(cc3)C#N)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[(2R)-2-amino-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriociclohexil)acetil]-N-[(4-cianofenil)metil]azetidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 365.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.2746 |