Learn More
1(2H)-Ftalazinona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10541324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10541324 5 g Frasco de vidrio 5 g
10390564 25 g Frasco de vidrio 25 g
10228373 100 g Frasco de vidrio 100 g
10483355 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10541324 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384570050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119-39-1 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-39-1
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00006892
Clave InChI IJAPPYDYQCXOEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1 2h-phthalazinone, phthalazin-1 2h-one, phthalazone, phthalazinone, phthalazin-1-one, 1-phthalazinol, phthalazin-1-ol, 1-hydroxyphthalazine, 1 2h phthalazinone, 1,2-dihydrophthalazin-1-one
PubChem CID 8394
ChEBI CHEBI:34023
Nombre IUPAC 2H-ftalazina-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NNC2=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1(2H)-Phthalazinone
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 184.0°C to 187.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino