Learn More
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)propan-2-ol, TRC
Código de producto. 30132762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132762 100 mg 100 miligramos
30010799 10 mg 10 miligramos
30010398 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB115030100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6974-61-4
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo 1,3-Benzodioxole-5-ethanol, α-methyl-, Phenethyl alcohol, α-methyl-3,4-(methylenedioxy)- (6CI,8CI), α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanol, 1-(Benzo[1,3]dioxol-5-yl)-2-propanol, 1-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]-2-propanol, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-ol, NSC 15666, 1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propan-2-ol
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-il)propano-2-ol
SMILES CC(O)Cc1ccc2OCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9/h2-3,5,7,11H,4,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786