Learn More
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)prop-2-en-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-en-1-ol |
| CAS | 5208-87-7 |
| Fórmula molecular | C10H10O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c1-2-8(11)7-3-4-9-10(5-7)13-6-12-9/h2-5,8,11H,1,6H2 |
| SMILES | OC(C=C)c1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)prop-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 178.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.063 |