Learn More
1-[[(2E)-3-Fenil-2-propen-1-il]oxi]naftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(((2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl)oxy)naphthalene |
| CAS | 1091626-77-5 |
| Fórmula molecular | C19H16O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16O/c1-2-8-16(9-3-1)10-7-15-20-19-14-6-12-17-11-4-5-13-18(17)19/h1-14H,15H2/b10-7+ |
| SMILES | C(Oc1cccc2ccccc12)\C=C\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[(E)-3-fenilprop-2-enoxi]naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 260.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1201 |