Learn More
1,24-Tetracosanedioato de dietilo, TRC
Código de producto. 30369347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30369347 50 mg 50 miligramos
30381454 100 mg -
30374578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53172550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1472-91-9
Fórmula molecular C28H54O4
Peso molecular (g/mol) 454.73
Sinónimo Tetracosanedioic Acid Diethyl Ester
Nombre IUPAC tetracosanedioato dietiliano
SMILES CCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,24-Diethyl Tetracosanedioate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H54O4/c1-3-31-27(29)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28(30)32-4-2/h3-26H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4022