Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-(2-trimetilsililetoxi)metil-1H-pirazol-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496070 1 g 1 g
15495115 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496070 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27043.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 903550-12-9
Fórmula molecular C15H29BN2O3Si
Peso molecular (g/mol) 324.303
Número MDL MFCD09037502
Clave InChI FVCZMGOMGHMAIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-1h-pyrazole, 1-2-trimethylsilylethoxy methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1-2-trimethylsilanylethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxy methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl pyrazole, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxyl methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 44755201
Nombre IUPAC trimetil-[2-[[5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol-1-il]metoxi]etil]silano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2COCC[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.31
Porcentaje de pureza 95%