Learn More
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, ≥95%, Maybridge
Código de producto. 10212362
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10212362 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10212362 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01370DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
CAS 365-34-4
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H7F3N2
Fórmula lineal CF3C6H4NHNH2
Número MDL MFCD00052687
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-trifluoromethylphenylhydrazine, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, m-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl, buttpark 44\57-17, 2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
Clave InChI JSWQDLBFVSTSIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN
Nombre IUPAC [2-(trifluorometil)fenil]hidracina
Peso molecular (g/mol) 176.142
PubChem CID 520800
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 95%