Learn More
1-[2-(Trifluorometil)fenilo]-2-propanona, TRC
Código de producto. 30454950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454950 250 mg 250 miligramos
30451486 100 mg 100 miligramos
30449251 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT774545250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21235-67-6
Fórmula molecular C10H9F3O
Peso molecular (g/mol) 202.17
Sinónimo 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanone, 1-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-tolyl)-2-propanone
Nombre IUPAC 1-[2-(trifluorometil)fenil]propano-2-one
SMILES CC(=O)Cc1ccccc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9F3O/c1-7(14)6-8-4-2-3-5-9(8)10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0605