Learn More
1-[2-(Trifluorometoxi)fenil]etanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484937 5 g 5 g
15494937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32244.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 910442-37-4
Fórmula molecular C9H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 206.164
Número MDL MFCD08062367
Clave InChI LWOXLMRGAQEYMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-trifluoromethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 44891073
Nombre IUPAC 1-[2-(trifluorometoxi)fenil]etanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.16
Porcentaje de pureza 97%