Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-[(2-tienil)metil]-1H-pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11906251 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11906251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445580010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
CAS 864754-19-8
Punto de fusión 57°C to 59°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H19BN2O2S
Número MDL MFCD08706027
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole, 1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazol-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole, pubchem18444
Clave InChI ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CC=CS2)N=C1
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1-(tiofen-2-ilmetil)pirazol
Peso molecular (g/mol) 290.19
PubChem CID 17749925
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.