Learn More
1-(2-Tienil)etilamina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15473357 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15473357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26052.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Thienyl)ethylamine
CAS 6309-16-6
Fórmula molecular C6H10NS
Índice de refracción 1.5475
Número MDL MFCD02734311
Cantidad 500 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 1-thiophen-2-yl ethanamine, 1-2-thienyl ethylamine, 1-thiophen-2-yl-ethylamine, 1-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 1-thien-2-ylethanamine, 1-2-thienyl ethanamine, 1-2-thienyl ethanamin, 1-thiophen-2-ylethylamine, 1-thien-2-yl ethylamine, 2-1-aminoethyl thiophene
Clave InChI LYJBVRVJQXVVPI-RXMQYKEDSA-O
SMILES C[C@@H]([NH3+])C1=CC=CS1
Nombre IUPAC 1-tiofen-2-iletanamina
Peso molecular (g/mol) 128.21
PubChem CID 238233
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Thienyl)ethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Thienyl)ethylamine