Learn More
Clorhidrato de 1-(2-tien-2-ilfenil)metanamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10692035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10692035 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10219332 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10692035 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35563CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 863991-95-1
Fórmula molecular C11H12ClNS
Peso molecular (g/mol) 225.73
Número MDL MFCD07772821
Clave InChI XLJIHGHEJAGJJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-thien-2-ylphenyl methanamine hydrochloride, 1-2-thien-2-ylphenyl methylamine hydrochloride, 2-thiophen-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-2-thien-2-ylphenyl methanaminehydrochloride, 1-2-thiophen-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, c11h11ns.hcl, 2-thiophen-2-yl-benzylamine hydrochloride, 2-2-thienyl phenyl methylamine, chloride, 2-thien-2-yl phenyl methylamine hydrochloride
PubChem CID 18525724
Nombre IUPAC clorhidrato de 1-[2-(tiofen-2-il)fenil]metanamina
SMILES Cl.NCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Thien-2-ylphenyl)methanamine hydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.74
Porcentaje de pureza 95%