Learn More
1-(2-tiazololazo)-2-naftol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486916 1 g 1 g
11496916 5 g 5 g
11406926 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24011.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1147-56-4 | C13H9N3OS | 255.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1147-56-4
Fórmula molecular C13H9N3OS
Peso molecular (g/mol) 255.30
Número MDL MFCD00021611
Clave InChI GCBAKGGJQPMJLL-QINSGFPZSA-N
Sinónimo 1-2-thiazolylazo-2-naphthol, 1-2-thiazoylazo-2-naphthol, 2-naphthol, 1-2-thiazolylazo, 2-naphthalenol, 1-2-thiazolylazo, 1z-1-1,3-thiazol-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-1,3-thiazol-2-yldiazenyl-2-naphthol, 1z-1-2-thiazolylhydrazinylidene-2-naphthalenone, 1-thiazol-2-ylazo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-thiazolyl diazenyl, iomxcgdxeudzak-foclmdbbsa-n
PubChem CID 6308684
SMILES O=C1C=CC2=CC=CC=C2\C1=N\NC1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
Punto de fusión 138°C to 140°C
Cantidad 1 g
Beilstein 223783
Nombre IUPAC (1Z)-1-[2-(1,3-tiazol-2-il)hidracina-1-ilideno]-1,2-dihidronaftalen-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.3
Porcentaje de pureza 98%