Learn More
1,2-tiazetidina-1,1-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-thiazetidine-1,1-dione |
| CAS | 34817-61-3 |
| Fórmula molecular | C2H5NO2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO2S/c4-6(5)2-1-3-6/h3H,1-2H2 |
| SMILES | O=S1(=O)CCN1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dióxido de tiazetidina |
| Peso molecular (g/mol) | 107.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0041 |