Learn More
1-(2-Tenoil)-3,3,3-trifluoroacetona, 99 % (peso seco) puede continener hasta ≈2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459742 500 g 500 g
11439742 25 g 25 g
11449742 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459742 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10808.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 326-91-0 | C8H5F3O2S | 222.18 g/mol
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone is widely used in the analysis of metals such as actinides and lanthanides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(2-tenoil)-3,3,3-trifluoroacetona es ampliamente utilizado en el análisis de metales como actinuros y lantanidos.
Solubilidad
Soluble en metanol y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 326-91-0
Fórmula molecular C8H5F3O2S
Peso molecular (g/mol) 222.18
Número MDL MFCD00005445
Clave InChI TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thenoyltrifluoroacetone, thenoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl, 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl butane-1,3-dione, perfluoroacetyl 2-thenoyl methane, alpha-thenoyltrifluoroacetone, 1-thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .alpha.-thenoyltrifluoroacetone
PubChem CID 5601
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-tiofen-2-ilutano-1,3-diona
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1- (2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Punto de fusión 41°C to 44°C
Punto de ebullición 96°C to 98°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 111°C (231°F)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 500 g
Beilstein 168645
Información de solubilidad Soluble in methanol and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.18
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Puede contener hasta ≈ 2 % de agua