Learn More
Ácido 1-(2-tetrahidropiranil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438646 1 g 1 g
15405655 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64012.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1141878-45-6 | C9H12BF3N2O3 | 264.011 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1141878-45-6
Fórmula molecular C9H12BF3N2O3
Peso molecular (g/mol) 264.011
Número MDL MFCD17214248
Clave InChI IIRVABFYRULQMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-tetrahydropyran-2-yl-3-trifluoromethyl pyrazole-5-boronic acid, 1-oxan-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 2-tetrahydropyran-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl boronic acid, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronicacid, 2-oxan-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, acmc-2099kl, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, b-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 53216481
Nombre IUPAC ácido [2-(oxan-2-il)-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]borónico
SMILES B(C1=CC(=NN1C2CCCCO2)C(F)(F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido