Learn More
1-(2-Tetrahidropiranilo)-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491349 5 g 5 g
15481349 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64246.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 449758-17-2
Fórmula molecular C8H12N2O
Peso molecular (g/mol) 152.197
Número MDL MFCD11044692
Clave InChI IMZWSOSYNFVECD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, 1-2-tetrahydropyranyl pyrazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-oxanyl pyrazole, ksc588k5l, 1-tetrahydropyran-2-ylpyrazole
PubChem CID 21866310
Nombre IUPAC 1-(oxan-2-il)pirazol
SMILES C1CCOC(C1)N2C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.084 g/mL
Punto de ebullición 60°C to 65°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 5 g
Beilstein 9694988
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido