Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-(2-tetrahidropiranil)-1H-pirazol-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441710 1 g 1 g
15417655 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441710 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27036.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 903550-26-5 | Molecular Formula: C14H23BN2O3 | Molecular Weight: 278.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 903550-26-5
Fórmula molecular C14H23BN2O3
Peso molecular (g/mol) 278.159
Número MDL MFCD09037501
Clave InChI ZZRFDLHBMBHJTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-y-1h-pyrazole, 1-tetrahydropyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 11587208
Nombre IUPAC 1-(oxan-2-il)-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2C3CCCCO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.16
Porcentaje de pureza 95%