Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-(2-tetrahidropiranil)-1H-imidazol-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-imidazole-5-boronic acid pinacol ester |
| CAS | 1029684-37-4 |
| Punto de fusión | 129°C to 133°C |
| Fórmula molecular | C14H23BN2O3 |
| Número MDL | MFCD11100960 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-tetrahydropyranyl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic ac, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Clave InChI | BVIWGBKKGPHNAB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=CN2C3CCCCO3 |
| Vedi altri risultati |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.