Learn More
1-(2-Tetrahidrofurano)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379475 5 g 5 g
11389475 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18704.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63074-07-7 | C9H16N2O2 | 184.239 g/mol
An intermediate of terazosin hydrochloride. It has also been used as a reactant for the preparation of pyrazol-3-propanoic acid derivatives as inhibitors of leukotriene biosynthesis in human neutrophils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa como intermedio del clorhidrato de terazosina. También se ha utilizado como reactivo para la preparación de derivados del ácido pirazol-3-propanoico como inhibidores de la biosíntesis del leucotrieno en los neutrófilos humanos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63074-07-7
Fórmula molecular C9H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 184.239
Número MDL MFCD00190247
Clave InChI UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
PubChem CID 2734641
Nombre IUPAC oxolan-2-yl(piperazina-1-yl)metanona
SMILES C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Cantidad 5 g
Beilstein 880578
Punto de ebullición 120°C to 125°C (0.2 mmHg)
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 97%