Learn More
1-[2-(terc-butil)-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il]piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-(tert-Butyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl]piperazine |
| CAS | 219599-99-2 |
| Fórmula molecular | C13H19F3N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-tert-Butyl-4-piperazin-1-yl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-(1-piperazinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19F3N4/c1-12(2,3)11-18-9(13(14,15)16)8-10(19-11)20-6-4-17-5-7-20/h8,17H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1nc(cc(n1)C(F)(F)F)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-4-piperazin-1-il-6-(trifluorometil)pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 288.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1562 |