Learn More
1-(2-tert-butil-4-bromofenil)pirrolidina-2-ona, TRC
Código de producto. 30414705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414705 500 mg
30422884 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT135885500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 895543-25-6
Fórmula molecular C14H18BrNO
Peso molecular (g/mol) 296.2
Sinónimo 1-[4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Nombre IUPAC 1-(4-bromo-2-tert-butilfenil)pirrolidina-2-una
SMILES BrC1=CC=C(N2CCCC2=O)C(C(C)(C)C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-tert-Butyl-4-bromophenyl)pyrrolidin-2-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18BrNO/c1-14(2,3)11-9-10(15)6-7-12(11)16-8-4-5-13(16)17/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0572