Learn More
Ácido 1-(2-pirimidinil)piperidina-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489530 1 g 1 g
11479530 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50351.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303144-44-7
Fórmula molecular C10H12N3O2
Peso molecular (g/mol) 206.23
Número MDL MFCD00664474
Clave InChI DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl
PubChem CID 2767267
Nombre IUPAC ácido 1-pirimidin-2-ilpiperidina-4-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyrimidinyl)piperidine-4-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 95%