Learn More
Diclorhidrato de 1-(2-pirimidinil)piperazina, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421087 5 g 5 g
11431087 25 g 25 g
11441087 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24085.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94021-22-4
Fórmula molecular C8H14Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 237.128
Número MDL MFCD00012779
Clave InChI ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-piperazinyl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazin-1-yl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidinyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazinylpyrimidine hcl, 2-piperazinylpyrimidine dihydrochloride, 2-piperazin-1-ylpyrimidine dihydrochloride, pyrimidine, 2-1-piperazinyl-, dihydrochloride, pyrimidinylpiperazine dihydrochloride, pubchem7349
PubChem CID 11680272
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-ilpirimidina; diclorhidrato
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyrimidinyl)piperazine dihydrochloride
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 151178
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.13
Porcentaje de pureza ≥98%