Learn More
1-(2-Piridilazo)-2-naftol, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10598060 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Vial
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10598060 1 g Vial 1 g
10050310 5 g Tarro de cristal 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10598060 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/8000/43
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 85-85-8
Fórmula molecular C15H11N3O
Peso molecular (g/mol) 249.273
Número MDL 4071
Clave InChI RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Sinónimo 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
Nombre IUPAC (1E)-1-(piridina-2-ilhidrazinilideno)naftalen-2-uno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Especificaciones
Punto de fusión 138°C
Color Rojo
Envase Vial
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.27g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.