Learn More
1-(2-Piridilazo)-2-naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458077 5 g 5 g
11474250 1 g 1 g
11468077 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17475.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249.273 g/mol
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol is widely used as an indicator for complexometry. It is used as a reagent for the extraction and spectrophotometric determination (for colorimetric analysis) of many transition metal elements like arsenic, chromium, cobalt, copper, cadmium, manganese, zinc and zirconium. It is also used for the analysis of uranium and thorium in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(2-piridilazo)-2-naftol se utiliza ampliamente como indicador complexométrico. Se usa como reactivo para la extracción y determinación espectrofotométrica (para análisis colorimétrico) de muchos metales de transición como arsénico, cromo, cobalto, cobre, cadmio, manganeso, cinc y circonio. También se utiliza para el análisis de uranio y torio en soluciones.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-85-8
Fórmula molecular C15H11N3O
Peso molecular (g/mol) 249.273
Número MDL MFCD00004071
Clave InChI RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Sinónimo 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
Nombre IUPAC (1E)-1-(piridina-2-ilhidrazinilideno)naftalen-2-uno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Punto de fusión 138°C to 141°C
Cantidad 5 g
Beilstein 206390
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.27
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol