Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-(2-Piridilazo)-2-naftol, 98 %, puro, grado indicador
Código de producto. 10637112 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10637112 5 g Frasco de vidrio 5 g
10657302 10 g Frasco de vidrio 10 GR
11996291 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637112 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 146310050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-85-8
Clave InChI RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Sinónimo 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
Nombre IUPAC (1E)-1-(piridina-2-ilhidrazinilideno)naftalen-2-uno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Punto de fusión 138.0°C to 141.0°C
Color Marrón a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H11N3O
Cantidad 5 g
Beilstein 22,I,694
Índice Merck 15,7107
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Peso molecular (g/mol) 249.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.27
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol