Learn More
1-(2-piridil)piperazina, TRC
Código de producto. 30427441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427441 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30427441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99572510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyridyl)piperazine
CAS 34803-66-2
Fórmula molecular C9H13N3
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(Pyridin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)pyridine, 2-Pyridylpiperazine, 4-(2-Pyridinyl)piperazine, 4-(2-Pyridyl)piperazine, N-(2-Pyridyl)piperazine, N-Pyridin-2-ylpiperazine, NSC 137781, NSC 26624
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Nombre IUPAC 1-piridin-2-ilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 163.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1109