Learn More
1-(2-Piridil)piperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-(2-Pyridyl)piperazine may be employed as reagent for the determination of both aliphatic and aromatic isocyanates in air by reversed-phase HPLC. It may be employed as reagent for the fluorometric determination of airborne diisocyantes. It is a compound that belongs to a class of selective α2-adrenoceptor antagonists. 1-(2-Pyridyl)piperazine shows sympatholytic activity. 1-(2-Pyridyl)piperazine is also a metabolite of Azaperone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-(2-piridil)piperazina se puede emplear como reactivo para la determinación de isocianatos alifáticos y aromáticos en el aire mediante la HPLC de fase inversa. Se puede usar como reactivo para la determinación fluorométrica de diisociantes en aire. Es un compuesto que pertenece a una clase de antagonistas selectivos de α2-adrenoceptores. La 1-(2-piridil)piperazina muestra la actividad simpatolítica. La 1-(2-piridil)piperazina también es un metabolito de azaperona.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de los agentes oxidantes. Incompatible con dióxido de carbono, ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Pyridyl)piperazine |
| Densidad | 1.072 |
| Punto de ebullición | 120°C to 122°C (2 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.595 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 140423 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in Chloroform,Methanol. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1-(2-Pyridyl)piperazine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridyl)piperazine