Learn More
1-(2-Piridil)piperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307455 5 g 5 g
11317455 25 g 25 g
11327455 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05451.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163.224 g/mol
1-(2-Pyridyl)piperazine may be employed as reagent for the determination of both aliphatic and aromatic isocyanates in air by reversed-phase HPLC. It may be employed as reagent for the fluorometric determination of airborne diisocyantes. It is a compound that belongs to a class of selective α2-adrenoceptor antagonists. 1-(2-Pyridyl)piperazine shows sympatholytic activity. 1-(2-Pyridyl)piperazine is also a metabolite of Azaperone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-(2-piridil)piperazina se puede emplear como reactivo para la determinación de isocianatos alifáticos y aromáticos en el aire mediante la HPLC de fase inversa. Se puede usar como reactivo para la determinación fluorométrica de diisociantes en aire. Es un compuesto que pertenece a una clase de antagonistas selectivos de α2-adrenoceptores. La 1-(2-piridil)piperazina muestra la actividad simpatolítica. La 1-(2-piridil)piperazina también es un metabolito de azaperona.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de los agentes oxidantes. Incompatible con dióxido de carbono, ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34803-66-2
Fórmula molecular C9H13N3
Peso molecular (g/mol) 163.224
Número MDL MFCD00006216
Clave InChI GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
PubChem CID 94459
Nombre IUPAC 1-piridin-2-ilpiperazina
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyridyl)piperazine
Densidad 1.072
Punto de ebullición 120°C to 122°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 140423
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 99%