Learn More
1-(2-Piridil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10478730 25 g Frasco de vidrio 25 g
10383522 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10328893 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10478730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165900250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34803-66-2
Fórmula molecular C9H13N3
Peso molecular (g/mol) 163.22
Clave InChI GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
PubChem CID 94459
Nombre IUPAC 1-piridin-2-ilpiperazina
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyridyl)piperazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 120°C to 122°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5930 to 1.595
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20 c). Other solubilities: >50g/100mL methanol- >50g/100mL ethanol (20 c),>50g/100mL 2-propanol- >50g/100mL aceton (20 c),>50g/100mL n,n-dimethylformamide (20 c),>50g/100mL methylen chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Pyridyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.