Learn More
1-(2-piridinil)benzotriazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Pyridinyl)benzotriazole |
| CAS | 13174-93-1 |
| Fórmula molecular | C11 H8 N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N4/c1-2-6-10-9(5-1)13-14-15(10)11-7-3-4-8-12-11/h1-8H |
| SMILES | c1ccc(nc1)n2nnc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-piridin-2-ilbenzotriazol |
| Peso molecular (g/mol) | 196.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0749 |