Learn More
1-(2-piridinil)benzotriazol-15N3, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Pyridinyl)benzotriazole-15N3 |
| CAS | 1189465-04-0 |
| Fórmula molecular | C11H8N15N3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Pyridyl)-1H-benzotriazole-15N3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N4/c1-2-6-10-9(5-1)13-14-15(10)11-7-3-4-8-12-11/h1-8H/i12+1,13+1,15+1 |
| SMILES | c1ccc([15n]c1)[15n]2n[15n]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-(^{15}N)(1^{15}N)piridin-2-ilbenzotriazol |
| Peso molecular (g/mol) | 199.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.066 |