Learn More
Diclorhidrato de 1-(2-piridin-3-ilfenil)metanamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10758633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10758633 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10085872 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10758633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41863CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
CAS 859833-18-4
Fórmula molecular C12H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 257.158
Número MDL MFCD08060476
Clave InChI SSFBEGXFELCUJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-pyridin-3-ylphenyl methanamine dihydrochloride, 1-2-pyridin-3-ylphenyl methylamine dihydrochloride, 2-pyridin-3-yl phenyl methanamine dihydrochloride, 1-2-pyridin-3-ylphenyl methanaminedihydrochloride, 1-2-pyridin-3-yl phenyl methanamine dihydrochloride, 2-pyridin-3-yl-benzylamine dihydrochloride, 2-3-pyridinyl benzenemethanamine dihydrochloride, 2-3-pyridyl phenyl methylamine, chloride, chloride
PubChem CID 18525754
Nombre IUPAC (2-piridin-3-ilfenil)metanamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyridin-3-ylphenyl)methanamine dihydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.16
Porcentaje de pureza 97%