Learn More
1-(2-Pirazinil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10456252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10456252 1 g Frasco de vidrio 1 g
10068971 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10456252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367130010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34803-68-4 | C8H12N4 | 164.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34803-68-4
Fórmula molecular C8H12N4
Peso molecular (g/mol) 164.21
Número MDL MFCD00040766
Clave InChI HCGFLVDMFDHYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperazin-1-yl pyrazine, 1-2-pyrazinyl-piperazine, 1-piperazinylpyrazine, 1-pyrazin-2-yl piperazine, 1-2-pyrazinyl piperazine, pyrazin-2-yl-piperazine, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyrazinyl, 2-piperazinylpyrazine, 2-piperazinopyrazine, 1-piperazinyl pyrazine
PubChem CID 2734639
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-ilpirazina
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Punto de ebullición 105°C to 108°C (0.5 Mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.