Learn More
Monoestearato de 1,2-propilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propylene Glycol Monostearate |
| CAS | 142-75-6 |
| Fórmula molecular | C21 H42 O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Octadecanoic Acid 2-Hydroxypropyl Ester, Stearic acid','2-hydroxypropyl ester (7CI,8CI), 1,2-Propanediol','1-stearate (8CI), 1-Propylene glycol monostearate, 2-Hydroxypropyl stearate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H42O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(23)24-19-20(2)22/h20,22H,3-19H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C)O |
| Nombre IUPAC | octadecanoato de 2-hidroxipropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 342.556 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.313 |