Learn More
Óxido de (+/-)-1,2-propileno-d6 (estabilizado con hidroquinona), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Propylene oxide-d6 |
| CAS | 202468-69-7 |
| Fórmula molecular | C3 2H6 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Oxirane-d3','methyl-d3- (9CI), (±)-1,2-Propylene-d6 oxide, Propylene Oxide-D6, Methyl-d3-oxirane-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3-trideuterio-3-(trideuteriometil)oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 64.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.0795 |