Learn More
(±)-Óxido de 1,2-propileno-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Propylene oxide-d6 |
| CAS | 202468-69-7 |
| Fórmula molecular | C3 2H6 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])OC1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3-trideuterio-3-(trideuteriometil)oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 64.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.0795 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |