Learn More
Carbonato de 1,2-propileno-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Propylene-d6 Carbonate |
| CAS | 202480-74-8 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3-Dioxolan-2-one-4,4,5-d3','5-(methyl-d3)- (9CI), Propylene-d6 carbonate, 1,2-Propylene-d6 carbonate, 1,2-Propylene-D6 carbonate, 5-(Methyl-d3)-1,3-dioxolan-2-one-4,4,5-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4,4,5-trideuterio-5-(trideuteriometil)-1,3-dioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 108.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0694 |