Learn More
(±)-1,2-Propileno-d6 Carbonato, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Propylene-d6 Carbonate |
| CAS | 202480-74-8 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 O3 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])OC(=O)OC1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 4,4,5-trideuterio-5-(trideuteriometil)-1,3-dioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 108.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0694 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |