Learn More
1,2-propanodiol, TRC
Código de producto. 30425523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425523 50 g 50 g
30419638 10 g 10 g
30420428 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76031050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C3 H8 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)CO
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 76.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.0524
Porcentaje de pureza >95