Learn More
Acteto de éter de monometilo de 1,2-propanodiol, 99 %, estabilizado con 50 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368266 100 mL 100 ml
11378266 1000 mL 1 litro
11388266 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15459.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate is used as a solvent for paints, inks, lacquers, varnishes, cleaners and coatings. It is also used as a solvent for degreasing circuit boards and in food contact applications. Further, it is used in photoresist formulations in the semiconductor industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de acetato de monometilo de 1,2-propanodiol se utiliza como disolvente para pinturas, tintas, lacas, barnices, limpiadores y revestimientos. También se usa como disolvente para desengrasar placas de circuitos y en aplicaciones de contacto con alimentos. Además, se emplea en formulaciones fotorresistentes en el sector de los semiconductores.
Solubilidad
Miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes reductores, ácidos y álcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-65-6
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.159
Número MDL MFCD00038500
Clave InChI LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
Nombre IUPAC 1-metoxipropan-2-il acetato
SMILES CC(COC)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Nombre de nota stabilized with 50ppm BHT
Punto de fusión -67°C
Densidad 0.968
pH 4
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Olor Ester-like
Índice de refracción 1.402
Cantidad 100 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1751656
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate